Få mere at vide
Tianeptine Sodium, Mikromol™
Beskrivelse
Tianeptine Sodium
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Tianeptine |
| CAS | 30123-17-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sodium Tianeptine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H24 Cl N2 O4 S . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Tianeptine sodium, Sodium 7-[[(11RS)-3-chloro-6-methyl-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl]amino]heptanoate S,S-dioxide, 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]heptanoic acid sodium salt (1:1), Heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-, monosodium salt (9CI), Heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-, S,S-dioxide, monosodium salt (8CI), Dibenzo[c,f][1,2]thiazepine, heptanoic acid deriv., Sodium 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]heptanoate S,S-dioxide, Stablon, Tianeptine sodium, Tianeptine sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CN1c2ccccc2C(NCCCCCCC(=O)[O-])c3ccc(Cl)cc3S1(=O)=O |
| IUPAC navn | sodium;7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzothiazepin-11-yl)amino]heptanoate |
| Vis mere |