Få mere at vide
Tianeptine Sodium, Mikromol™
Artikelnummer. 17941236
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17941236 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17941236 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3456.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tianeptine Sodium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium Tianeptine
CAS 30123-17-2
Analyt- eller komponentnavne Sodium Tianeptine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H24 Cl N2 O4 S . Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tianeptine sodium, Sodium 7-[[(11RS)-3-chloro-6-methyl-6,11-dihydrodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl]amino]heptanoate S,S-dioxide, 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]heptanoic acid sodium salt (1:1), Heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-, monosodium salt (9CI), Heptanoic acid, 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-, S,S-dioxide, monosodium salt (8CI), Dibenzo[c,f][1,2]thiazepine, heptanoic acid deriv., Sodium 7-[(3-chloro-6,11-dihydro-6-methyldibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]heptanoate S,S-dioxide, Stablon, Tianeptine sodium, Tianeptine sodium salt
InChI formel InChI=1S/C21H25ClN2O4S.Na/c1-24-18-9-6-5-8-16(18)21(23-13-7-3-2-4-10-20(25)26)17-12-11-15(22)14-19(17)29(24,27)28;/h5-6,8-9,11-12,14,21,23H,2-4,7,10,13H2,1H3,(H,25,26);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CN1c2ccccc2C(NCCCCCCC(=O)[O-])c3ccc(Cl)cc3S1(=O)=O
IUPAC navn sodium;7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzothiazepin-11-yl)amino]heptanoate
Molekylvægt (g/mol) 458.93
Mængde 250 mg
Formel vægt 458.1043 g/mol