Få mere at vide
Tianeptine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tianeptine Methyl Ester |
| CAS | 887588-50-3 |
| Molekylær formel | C22 H27 Cl N2 O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-5,5-dioxidodibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]-heptanoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClN2O4S/c1-25-19-10-7-6-9-17(19)22(24-14-8-4-3-5-11-21(26)29-2)18-13-12-16(23)15-20(18)30(25,27)28/h6-7,9-10,12-13,15,22,24H,3-5,8,11,14H2,1-2H3 |
| SMIL | COC(=O)CCCCCCNC1c2ccccc2N(C)S(=O)(=O)c3cc(Cl)ccc13 |
| IUPAC navn | methyl 7-[(3-chloro-6-methyl-5,5-dioxo-11H-benzo[c][1,2]benzothiazepin-11-yl)amino]heptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.98 |
| Formel vægt | 450.138 |