missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tianeptine Metabolite MC5-d4 Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30453932
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453932 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30453932 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT43681210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tianeptine Metabolite MC5-d4 Sodium Salt
CAS 1330171-36-2
Molekylær formel C19H16D4ClN2NaO4S
Mængde 10 mg
Synonym 7-[(3-Chloro-6,11-dihydro-6-methyl-dibenzo[c,f][1,2]thiazepin-11-yl)amino]pentanoic Acid S,S-Dioxide-d4 Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O4S.Na/c1-22-16-7-3-2-6-14(16)19(21-11-5-4-8-18(23)24)15-10-9-13(20)12-17(15)27(22,25)26;/h2-3,6-7,9-10,12,19,21H,4-5,8,11H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/i4D2,5D2;
SMIL ClC1=CC=C(C(NCC([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(O[Na])=O)C(C=CC=C2)=C2N(C)S3(=O)=O)C3=C1
Molekylvægt (g/mol) 434.91
Formel vægt 434.0981
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.