Få mere at vide
Tianeptine Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tianeptine Ethyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29ClN2O4S/c1-3-30-22(27)12-6-4-5-9-15-25-23-18-10-7-8-11-20(18)26(2)31(28,29)21-16-17(24)13-14-19(21)23/h7-8,10-11,13-14,16,23,25H,3-6,9,12,15H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 464.1537 |