Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiamulin fumarate |
| CAS | 55297-96-6 |
| Smeltepunkt | 147.0°C to 148.0°C |
| Kogepunkt | 563.0°C |
| Flammepunkt | >110°C |
| Molekylær formel | C32H51NO8S |
| Mængde | 1 g |
| InChI nøgle | YXQXDXAHCSEVSD-LKNSULBJSA-N |
| SMIL | OC(=O)\C=C\C(O)=O.CCN(CC)CCSCC(=O)O[C@@H]1C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@H](C)C23CCC(=O)[C@@H]2C1(C)[C@H](C)CC3 |
| IUPAC navn | (2E)-but-2-endisyre; (2R,3S,4S,6R,8S,14R)-4-ethenyl-3-hydroxy-2,4,7,14-tetramethyl-9-oxotricyclo[5.4.3.01,8]tetradecan-6-yl-2-{[2-(diethylamino)ethyl]sulfanyl}acetat |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Tiamulin fumarate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tiamulin fumarate