Få mere at vide
Tiamulin-d10 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiamulin-d10 Hydrochloride |
| CAS | 1322626-74-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C28H38D10ClNO4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3aS,4R,5S,6S,8R,9S,9aR,10R)-2-[[2-(Diethylamino-d10)ethyl]thio]acetic Acid 6-Ethenyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Ester Hydrochloride, SQ-22947-d10, Denagard-d10, Dynamutilin-d10, Tiamutin-d10 Tiavet-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H47NO4S.ClH/c1-8-26(6)17-22(33-23(31)18-34-16-15-29(9-2)10-3)27(7)19(4)11-13-28(20(5)25(26)32)14-12-21(30)24(27)28;/h8,19-20,22,24-25,32H,1,9-18H2,2-7H3;1H/t19-,20+,22-,24+,25+,26-,27+,28+;/m1./s1/i2D3,3D3,9D2,10D2; |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@](C=C)(C)C[C@@H](OC(CSCCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)[C@]([C@@H](C)CC2)(C)[C@@]3([H])[C@@]2(CCC3=O)[C@H]1C.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 540.26 |
| Formel vægt | 539.362 |
| Vis mere |