Få mere at vide
Tiagabin-methyl-d6 hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30449296
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30449296 1 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30449296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4364031MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiagabine-D6 HCl
CAS 1217808-68-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C20 2H6 H19 N O2 S2 . Cl H
Mængde 1 mg
Synonym Tiagabine-D6 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1/i1D3,2D3;
SMIL Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(=O)O)c3sccc3C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn (3R)-1-[4,4-bis[3-(trideuteriomethyl)thiophen-2-yl]men-3-enyl]piperidin-3-carboxylsyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 418.05
Formel vægt 417.147
Procent renhed >95