missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tiagabine-methyl-d6 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tiagabine-D6 HCl |
| CAS | 1217808-68-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 2H6 H19 N O2 S2 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Tiagabine-D6 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(=O)O)c3sccc3C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (3R)-1-[4,4-bis[3-(trideuteriomethyl)thiophen-2-yl]but-3-enyl]piperidine-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.05 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?