Få mere at vide
Tiagabine hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15565916 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15565916 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15565916 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456200010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiagabine hydrochloride
CAS 145821-59-6
Smeltepunkt 192.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H26ClNO2S2
MDL nummer MFCD07369025
Mængde 1 g
Synonym tiagabine hydrochloride, tiagabine hcl, gabitril, abbott 70569.hcl, unii-dqh6t6d8oy, dqh6t6d8oy, abbott-70569.hcl, r-1-4,4-bis 3-methylthiophen-2-yl but-3-en-1-yl piperidine-3-carboxylic acid hydrochloride, --r-1-4,4-bis 3-methyl-2-thienyl-3-butenyl nipecotic acid, hydrochloride
InChI nøgle YUKARLAABCGMCN-PKLMIRHRSA-N
SMIL [H+].[Cl-].CC1=C(SC=C1)C(=CCCN1CCC[C@H](C1)C(O)=O)C1=C(C)C=CS1
IUPAC navn (3R)-1-[4,4-bis(3-methylthiophen-2-yl)but-3-enyl]piperidine-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 412.00
PubChem CID 91274
ChEBI CHEBI:85388
Formel vægt 412.02
Procent renhed 98+%