Få mere at vide
Tiagabine Hydrochloride 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30463910
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463910 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463910 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP1029.0001
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiagabine Hydrochloride
CAS 145821-59-6
Analyt- eller komponentnavne Tiagabine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H25 N O2 S2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tiagabine Hydrochloride, (3R)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, (R)-1-[4,4-Bis(3-methyl-2-thienyl)-3-butenyl]-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride, ABT 569, Abbott 70569 hydrochloride, Abbott 70569.1, Gabitril, NNC 05-0328, NO 05-0328, Tiabex, Tiagabine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1
Løsningstype Single Solution
SMIL Cl.Cc1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(=O)O)c3sccc3C
IUPAC navn (3R)-1-[4,4-bis(3-methylthiophen-2-yl)but-3-enyl]piperidine-3-carboxylic acid;hydrochloride
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 412.01
Mængde 1 ml
Formel vægt 411.1093 g/mol