Få mere at vide
Tiafenacil 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328725
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328725 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328725 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17575500AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tiafenacil
CAS 1220411-29-9
Analyt- eller komponentnavne Tiafenacil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H18 Cl F4 N3 O5 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym β-Alanine, N-[2-[[2-chloro-5-[3,6-dihydro-3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)-1(2H)-pyrimidinyl]-4-fluorophenyl]thio]-1-oxopropyl]-, methyl ester, Tiafenacil
InChI formel InChI=1S/C19H18ClF4N3O5S/c1-9(17(30)25-5-4-16(29)32-3)33-13-7-12(11(21)6-10(13)20)27-15(28)8-14(19(22,23)24)26(2)18(27)31/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,25,30)
SMIL COC(=O)CCNC(=O)C(C)Sc1cc(N2C(=O)C=C(N(C)C2=O)C(F)(F)F)c(F)cc1Cl
IUPAC navn methyl 3-[2-[2-chloro-4-fluoro-5-[3-methyl-2,6-dioxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1-yl]phenyl]sulfanylpropanoylamino]propanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 511.87
Mængde 1 ml
Formel vægt 511.0592 g/mol