missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tiabendazole, LoGiCal

Artikelnummer. 30459710
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30459710 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30459710 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0602.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thiabendazole
CAS 148-79-8
Analyt- eller komponentnavne Thiabendazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H7 N3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(1,3-Thiazol-4-yl)-1H-benzimidazole, 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzimidazole, 2-(4-Thiazolyl)-1H-benzoimidazole, 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole, 2-(4-Thiazoyl)benzimidazole, 2-(4-Triazolyl)benzimidazole, 2-(4'-Thiazolyl)benzimidazole, 2-(4'-Thiazoyl)benzimidazole, 4-(1H-Benzimidazol-2-yl)thiazole, 5-(4-Thiazolyl)benzimidazole, Amolden HS, Bovizole, Chemviron TK 100, Cropasal, Drawipas, Eprofil, Equizole, G 491, Hokkustar HP, Hokustar HP, Irgaguard F 3000, Lombristop, MK 360, MSD 18, Marukacide M 101, Mertect, Mertect 160, Mertect 340F, Mertect LSP, Metasol TK 100, Metasol TK 25, Metasol TK 25AD, Metasol TK 50AD, Mintesol, Mintezol, Minzolum, NSC 525040, NSC 90507, Nemapan, Omnizole, Ormogal, Pitrizet, Polival, Sanaizol 100, Sanaizol TBZ-FL 25, Sistesan, Storite, Syntol M 100, TBZ, TBZ (fungicide), TBZ 6, TBZ 60W, TK 25AD, Tebuzate, Tecta, Tectab, Tecto, Tecto 10P, Tecto 40F, Tecto 60, Tecto B, Thiaben, Thiabendazol, Thiabendazole, Thiabendole, Thiabenzole, Thibendole, Thibenzol, Thibenzole, Thibenzole 200, Tiabenda, Tiabendazol, Tiabendazole, Tibimix 20, Top Form Wormer, Triasox
InChI formel InChI=1S/C10H7N3S/c1-2-4-8-7(3-1)12-10(13-8)9-5-14-6-11-9/h1-6H,(H,12,13)
Løsningstype Neat
SMIL c1ccc2[nH]c(nc2c1)c3cscn3
IUPAC navn 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 201.25
Mængde 10 mg
Formel vægt 201.0361 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.