missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

THZ531, MedChemExpress

Artikelnummer. 16456597
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16456597 5 mg -
16422886 25 mg 25mg
16403878 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16456597 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103618

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress THZ531 is a selective and covalent inhibitor of both CDK12 and CDK13 with IC50s of 158 nM and 69 nM, respectively.

THZ531 is a selective and covalent inhibitor of both CDK12 and CDK13 with IC50s of 158 nM and 69 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale THZ531
CAS 1702809-17-3
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H32ClN7O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 14.29 mg/mL (25.61 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC(C(C1=CNC2=CC=CC=C12)=N3)=CN=C3N[C@@H]4CCCN(C(C5=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C5)=O)C4
Molekylvægt (g/mol) 558.07
Formel vægt 558.07
Procent renhed 98.11%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.