Få mere at vide
THZ531, MedChemExpress
Beskrivelse
THZ531 is a selective and covalent inhibitor of both CDK12 and CDK13 with IC50s of 158 nM and 69 nM, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | THZ531 |
| CAS | 1702809-17-3 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H32ClN7O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (25.61 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC(C(C1=CNC2=CC=CC=C12)=N3)=CN=C3N[C@@H]4CCCN(C(C5=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C5)=O)C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 558.07 |
| Formel vægt | 558.07 |
| Vis mere |