Få mere at vide
THZ2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497777
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497777 5 mg -
16465796 100 mg -
16455058 10 mg 10mg
16431297 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497777 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12280
MedChemExpress THZ2 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 13.9 nM.
THZ2 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 13.9 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale THZ2
Fysisk form Powder
CAS 1604810-84-5
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H28ClN7O2
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 21.67 mg/mL (38.28 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=CC(NC2=NC=C(Cl)C(C3=CNC4=C3C=CC=C4)=N2)=C1)C5=CC=CC(NC(/C=C/CN(C)C)=O)=C5
Molekylvægt (g/mol) 566.05
Formel vægt 566.05
Procent renhed 95.0%