Få mere at vide
THZ1-R, MedChemExpress
Beskrivelse
THZ1-R is a non-cysteine reactive analog of THZ1 which displays diminished activity for CDK7 inhibition. THZ1-R binds to CDK7 with a Kd of 142 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | THZ1-R |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1621523-07-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H30ClN7O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (176.03 mM) |
| SMIL | ClC1=CN=C(NC2=CC(NC(C3=CC=C(NC(CCCN(C)C)=O)C=C3)=O)=CC=C2)N=C1C4=CNC5=CC=CC=C54 |
| Vis mere |