missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
THZ1, MedChemExpress
Beskrivelse
THZ1 is a selective and potent covalent CDK7 inhibitor with an IC50 of 3.2 nM. THZ1 also inhibits the closely related kinases CDK12 and CDK13 and downregulates MYC expression.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | THZ1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1604810-83-4 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C31H28ClN7O2 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (176.66 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (insoluble) |
| SMIL | ClC1=CN=C(NC2=CC(NC(C3=CC=C(NC(/C=C/CN(C)C)=O)C=C3)=O)=CC=C2)N=C1C4=CNC5=CC=CC=C54 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?