Få mere at vide
Invitrogen™ Thyroxin (T4 ) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Beskrivelse
Thyroxin (T4 ) ELISA mængder Thyroxin (T4 ) i serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Thyroxin (T4 ). Princippet for metoden Thyroxinet (T4 ) fastfase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, der binder til målet på en anden epitop end indfangningsantistoffet. Et konjugeret enzym er blevet inkorporeret i assayet. Efter inkubations- og vasketrin for at befri mikropladen for ubundne stoffer, tilsættes en substratopløsning, som reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er omvendt proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 0,625 til 20 ng/ml |
| Assay følsomhed | 0.33 ng/mL |
| Oversigt | Thyroxin (T4 ) Konkurrencedygtig ELISA Kit |
| Assay | Multiplex assay på Luminex Platform |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Tilstrækkelig til | 10 x 96 analyser |
| Vis mere |