missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thyroxine Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30454960
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454960 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454960 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT42560125G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thyroxine sodium salt
CAS 55-03-8
Molekylær formel C15 H10 I4 N O4 . Na
Mængde 25 g
Synonym L-Tyrosine','O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-','sodium salt (1:1), L-Tyrosine','O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-','monosodium salt (9CI), Thyroxine','monosodium salt','L- (8CI), Berlthyrox, Dathroid, Droxine, Eferox, Elthyrone, Elthyroxine, Eltroxin, Euthyrox, Eutirox, L-Thyroxin Henning, L-Thyroxine monosodium salt, L-Thyroxine sodium, L-Thyroxine sodium salt, Laevoxin, Letrox, Letter, Levaxin, Leventa, Levo-T, Levolet, Levoroxine, Levothroid, Levothyrox, Levothyroxine sodium, Levotirox, Levotiroxina, Levoxyl, Monosodium thyroxine, NSC 259940, Novothyrox, Oroxine, Puran T 4, Sodium L-thyroxine, Sodium levothyroxine, Sodium thyroxin, Sodium thyroxinate, Sodium thyroxine, Synthroid, Synthroid sodium, Synthrox, T 4KP, T4 Montpellier 100, Thevier, Throxinique, Thyradin, Thyradin S, Thyrax Duotab, Thyrex, Thyro 4, Thyrosit, Thyroxevan, Thyroxine sodium, Thyroxine sodium salt, Tiroidine, Tirosint, Unithroid, Levothyroxine Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C15H11I4NO4.Na/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-;/m0./s1
SMIL [Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;(2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate
Molekylvægt (g/mol) 798.85
Formel vægt 798.6686
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.