Få mere at vide
Thyroxine 4’-O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thyroxine 4'-O-beta-D-Glucuronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19I4NO10/c22-8-1-6(3-12(26)19(30)31)2-9(23)16(8)34-7-4-10(24)17(11(25)5-7)35-21-15(29)13(27)14(28)18(36-21)20(32)33/h1-2,4-5,12-15,18,21,27-29H,3,26H2,(H,30,31)(H,32,33)/t12-,13-,14-,15+,18-,21+/m0/s1 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 952.7188 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |