Få mere at vide
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.16% |
| CAS | 24769-58-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.37 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | TRH-OH |