Få mere at vide
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Artikelnummer. 16459598
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16459598 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16459598 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1529
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid (TRH-OH) is a physiological metabolite of Thyrotropin-Releasing Hormone.
Tekniske data
Renhed 99.16%
CAS 24769-58-2
Indhold og opbevaring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Molekylvægt (g/mol) 363.37 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 10 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Opløselighed H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic)
Synonym TRH-OH