missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Invitrogen™ Human Thyroid Stimulerende Hormon ELISA Kit
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
De fire humane glycoproteinhormoner choriongonadotropin (CG), luteiniserende hormon (LH), follikelstimulerende hormon (FSH) og thyreoideastimulerende hormon (TSH) er dimerer, der består af alfa- og beta-underenheder, der er associeret ikke-kovalent. Alfa-underenhederne af disse hormoner er identiske, men deres beta-kæder er unikke og giver biologisk specificitet. Proteinet kodet af dette gen er alfa-underenheden og tilhører glycoproteinhormonernes alfakædefamilie.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | P01215, P01222 |
| Analyseområde | 2,744 til 2000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 4 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 1081, 7252 |
| Gen symbol | CGA, TSHB |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion