Få mere at vide
Thyroid Peroxidase Mouse anti-Human, HRP, Antibody Pair, Novus Biologicals™
Antibody pair for Solid phase sandwich ELISA
2755.00 DKK - 5725.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Thyroid Peroxidase |
|---|---|
| Applikationer | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | HRP |
| Værtsarter | Mouse |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
18330942
|
Novus Biologicals
NBP3-06708-5PLATES |
5 Plates |
2755.00 DKK
Pakke med 5 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
18375693
|
Novus Biologicals
NBP3-06708-15PLATES |
15 Plates |
5725.00 DKK
Pakke med 15 |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Description
Solid phase sandwich ELISA for quantitative determination of Human Thyroid Peroxidase.Specifications
| Thyroid Peroxidase | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Lipid and Metabolism | |
| EC 1.11.1, MSA, TDH2A, thyroid microsomal antigen, thyroid peroxidase, thyroperoxidase, TPXEC 1.11.1.8 | |
| Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| ELISA | |
| HRP | |
| RUO | |
| Human | |
| 7173 | |
| Antibody Pairs |