Få mere at vide
Invitrogen™ Human Thyroid Peroxidase ELISA Kit
Artikelnummer. 17125599
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17125599
Brand: Invitrogen™ EHTPOX5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Thyroid Peroxidase ELISA kvantificerer Hu Thyroid Peroxidase i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu Thyroid Peroxidase. Metodens princip The Human Thyroid Peroxidase solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Thyroid Peroxidase er et gen, der koder for et membranbundet glycoprotein, der fungerer som et enzym og spiller en afgørende rolle for skjoldbruskkirtlens korrekte funktion. Dette protein er ansvarligt for jodering af tyrosinrester i thyroglobulin og dannelsen af phenoxy-ester mellem par af jodholdige tyrosiner, hvilket fører til produktion af skjoldbruskkirtelhormoner såsom thyroxin og triiodothyronin. Mutationer i dette gen er kendt for at forårsage flere lidelser relateret til produktion af thyreoideahormon, herunder medfødt hypothyroidisme, medfødt struma og skjoldbruskkirtelhormonorganiseringsdefekt IIA. Adskillige transkriptvarianter, der koder for særskilte isoformer, er blevet identificeret for dette gen, men fuldlængdekarakteren af nogle varianter forbliver ubestemt. Sygdomme forbundet med TPO omfatter Thyroid Dyshormonogenesis 2A og Kongenital Hypothyroidisme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P07202
Analyseområde 0,41 til 100 ng/ml
Assay følsomhed 0.3 ng/mL
Kalibreringsområde 0,3 ng/ml til 100 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par antistof detekterer menneske TPX . Andre arter ikke bestemt.
Tilstrækkelig til 5 x 96 Assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 7173
Gen symbol MSA, TDH2A, TPX
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Endokrinologi
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym MSA, TDH2A, TPX
Mål Thyroid Peroxidase
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min