Få mere at vide
Novus Biologicals™ Thyroglobulin Native Protein
Artikelnummer. 18611728 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. 18611728
Brand: Novus Biologicals™ NBP262539
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 mg/mL
Til brug med (applikation) ELISA
Formulering PBS
Gen-id (Entrez) 7038
Molekylvægt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 660 kDa
Mængde 1 mg
Opbevaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Gen symbol TG
Forskningskategori Cancer, Cell Biology
Renhed eller kvalitetsklasse Affinity purified
Protein Thyroglobulin