Få mere at vide
Novus Biologicals™ Thyroglobulin Native Protein
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
100 mg
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5 mg/mL |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Formulering | PBS |
| Gen-id (Entrez) | 7038 |
| Mængde | 100 mg |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gene Alias | AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin |
| Gen symbol | TG |
| Forskningskategori | Cancer, Cell Biology |
| Protein | Thyroglobulin |