Få mere at vide
MedChemExpress Thymus peptide C
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 316791-23-8 |
| Indhold og opbevaring | Pure form -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 25 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |