Få mere at vide
MedChemExpress Thymus factor X
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 78310-77-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Synonym | TFX-Jelfa |