missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thymoquinone, TRC

Artikelnummer. 30451043
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451043 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451043 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT41350010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Thymoquinone
CAS 490-91-5
Molekylær formel C10 H12 O2
Mængde 10 g
Synonym 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione','2-methyl-5-(1-methylethyl)-, p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2-Isopropyl-5-methyl-1,4-benzoquinone, 2-Isopropyl-5-methyl-p-benzophenone, 2-Isopropyl-5-methyl-p-benzoquinone, 2-Isopropyl-5-methylbenzoquinone, 2-Methyl-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2-Methyl-5-isopropyl-1,4-benzoquinone, 2-Methyl-5-isopropyl-p-benzoquinone, 2-Methyl-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone, 5-Isopropyl-2-methyl-p-benzoquinone, NSC 2228, Thymoquinon, Thymoquinone, p-Cymene-2,5-dione
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6H,1-3H3
SMIL CC(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C
IUPAC navn 2-methyl-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 164.2
Formel vægt 164.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.