Få mere at vide
Thymoquinon, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 16524204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16524204 5 g
1 options
Artikelnummer. 16524204 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305070050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 490-91-5 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymoquinone
CAS 490-91-5
Smeltepunkt 43.0°C to 44.0°C
Kogepunkt 230.0°C to 232.0°C
Flammepunkt 103°C
Molekylær formel C10H12O2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble aq. soln.. Other solubilities: soluble in chloroform
InChI nøgle KEQHJBNSCLWCAE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)C1=CC(=O)C(C)=CC1=O
IUPAC navn 2-methyl-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 164.20
Formel vægt 164.2
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymoquinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-5-(1-methylethyl)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione