Få mere at vide
Thermo Scientific™ Thymopentin, 99+%
Reduces endocrine responses
873.15 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 69558-55-0
Farve White
Renhed ≥99%
Format Powder
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15454039
Dokumentvisning
Thermo Scientific™
J61431.MB
25mg
873.15 DKK
25mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
69558-55-0
≥99%
Store at -20°C
White
Powder
Tekniske data
≥99%
White
Powder
Thymopentin
69558-55-0
Store at -20°C
679.776
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater