Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalexon
Artikelnummer. 11313106
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313106 5 g 5g
11303106 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313106 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L10962.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1913-93-5 | C38H44N2O12 | 720,77 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1913-93-5
Molekylær formel C38H44N2O12
Molekylvægt (g/mol) 720.77
MDL nummer MFCD00001619
InChI nøgle AGXCADFSYJNMEG-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymolphthalexone, thymolphthalein complexon, thymolphthalein complexone, thymolphthalexon, thymolphthalein-3,3'-bismethyliminodiacetic acid, 3-1-3-bis carboxymethyl amino methyl-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-3-oxo-2-benzofuran-1-yl-6-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl methyl carboxymethyl amino acetic acid, n,n'-3-oxo-1 3h-isobenzofuranylidene bis 6-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl glycine, thymophthalexon, 3',3-bis n,n-di carboxymethyl aminomethyl thymolphthalein, 2,2',2,2'-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,1-diyl bis 6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene methylenenitrilo tetraacetic acid
PubChem CID 112918
IUPAC navn 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylphenyl]methyl-(carboxysyremethyl)amino]eddikesyre
SMIL CC(C)C1=CC(=C(C)C(C[NH+](CC(O)=O)CC([O-])=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C(C)C)=C(O)C(C[NH+](CC(O)=O)CC([O-])=O)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymolphthalexone
Mængde 5 g
Beilstein 1339087
Formel vægt 720.78