Få mere at vide
Thymolphthalein, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymolphthalein |
| Smeltepunkt | 253°C |
| MDL nummer | MFCD00005909 |
| Synonym | Thymolphthalein, Thymolphthalein |
| Mængde | 100 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.54 |
| Grad | Research |