Få mere at vide
Thymolphthalein, Pure, Solution 0.2%, Indicator Grade, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| MDL nummer | 5909 |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Farve | Colorless |
| pH | 9.3 to 10.5 |
| Mængde | 500 mL |
| Fysisk form | Liquid |