Få mere at vide
Thymolphthalein, Pure, Solid, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10766111 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10766111 25 g 25g
10696652 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10766111 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/1480/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 125-20-2
Molekylær formel C28H30O4
Molekylvægt (g/mol) 430.544
MDL nummer 5909
InChI nøgle LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31316
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Smeltepunkt 251°C
Formel vægt 430.53g/mol
Emballage Glass Jar
Farve White
Mængde 25 g
Fysisk form Solid