Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, ren, indikator
Artikelnummer. 10795811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10795811 50 g Glasflaske 50g
10418310 10 g Glasflaske 10g
10328603 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10795811 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151460500
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430,544 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125-20-2
Molekylær formel C28H30O4
Molekylvægt (g/mol) 430.544
MDL nummer MFCD00005909
InChI nøgle LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym TP
PubChem CID 31316
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-on
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymolphthalein
Smeltepunkt 251,0 °C til 253,0 °C
Navn note Indikator
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 1% maks.
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval fra pH 8,8 (farveløs) til pH 10,5 (blå)
Beilstein 18, I, 381
Merck Index 15, 9556
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede alkalier og syrer, opløselige i alkohol og acetone
Mængde 50 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 430.53
Grad Ren