Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtalein, ACS-reagens
Artikelnummer. 10539292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10539292 25 g Glasflaske 25g
10657581 10 g Glasflaske 10g
10045930 100 g Glasflaske 100g
11966191 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10539292 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 420950250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125-20-2
Molekylær formel C28H30O4
Molekylvægt (g/mol) 430.53
InChI nøgle LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
PubChem CID 31316
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-on
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymolphthalein
Smeltepunkt 251,0 °C til 253,0 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 18,I,381
Merck Index 15,9556
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede alkalier og syrer, opløselige i alkohol og acetone
Formel vægt 430.53
Klarhed Beståelsestest
Grad ACS-reagens
Fysisk form Low Melting Mass