Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtalein, ACS
Artikelnummer. 11387158
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387158 5 g 5g
11397158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387158 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 016245.06
 Begrænset vare
På lager
pH-indikator; farveløs under pH 9,3, blå over pH 10,5 | CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430,544 g/mol
Det fungerer som pH-indikator, som reagens for blod efter affarvning af den alkaliske opløsning ved kogning med zinkstøv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125-20-2
Molekylær formel C28H30O4
Molekylvægt (g/mol) 430.544
MDL nummer MFCD00005909
InChI nøgle LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31316
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-on
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymolphthalein
Smeltepunkt 251°C to 253°C
Beilstein 359413
Merck Index 14,9401
Opløselighedsinformation Insoluble in water; Soluble in alcohol,acetone,dilute alkalies (blue color),H2SO4 (red color)
Formel vægt 430.55
Grad ACS
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk