Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymolphtalein
Artikelnummer. 11466420
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11466420 10 g 10g
11476420 50 g 50g
11486420 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11466420 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B23896.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430,544 g/mol
Thymolphtalein fungerer som pH-indikator, som reagens for blod efter affarvning af den alkaliske opløsning ved kogning med zinkstøv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thymolphtalein fungerer som pH-indikator, som reagens for blod efter affarvning af den alkaliske opløsning ved kogning med zinkstøv.
Opløselighed Opløselig i alkohol, acetone og også opløselig i fortyndede alkalier. uopløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125-20-2
Molekylær formel C28H30O4
Molekylvægt (g/mol) 430.544
MDL nummer MFCD00005909
InChI nøgle LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
PubChem CID 31316
IUPAC navn 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-on
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymolphthalein
Smeltepunkt 251 °C til 253 °C
Mængde 10 g
Beilstein 359413
Merck Index 14,9401
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, acetone og også opløselig i fortyndede alkalier. uopløseligt i vand.
Formel vægt 430.55