Få mere at vide
Thymolphtalein 0,05 % indikatoropløsning ifølge European Pharmacopoeia (EP), Reagecon
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
- European Pharmacopoeia (EP) referencestandard, European Pharmacopoeia (EP) referencemateriale
- Højkvalitets indikatorløsning fremstillet af råmaterialer af højeste kvalitet og fremstillet og testet under strenge forhold.
- Til manuelle titreringer; indikatortitrant eller analyt ændrer farve, og denne farveændring er langt den vigtigste metode til slutpunktsdetektion i sådanne titreringer.
- En højkvalitets indikatorløsning som Reagecons letter slutpunktsdetektion på en klar og utvetydig måde og er en forudsætning for nøjagtig manuel titrimetri.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.0005 |
| Til brug med (applikation) | Titrering og Analytfarveændring |
| Emballage | Amber glas Winchester flaske |
| Mængde | 100 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- THYMOLPHTHALEIN SOLUTION
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol