Få mere at vide
Thymol, TRC
Artikelnummer. 30132608
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132608 50 g
30012862 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT41300050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-83-8
Molekylær formel C10 H14 O
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Synonym Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol, Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, Thymol (8CI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 1-Methyl-3-hydroxy-4-isopropylbenzene, 2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylbenzene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 3-Hydroxy-p-cymene, 3-Methyl-6-isopropylphenol, 5-Methyl-2-isopropyl-1-phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol, 6-Isopropyl-3-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol, Apiguard, NSC 11215, NSC 47821, NSC 49142, T 0501, Thyme camphor, Thymol Chrystals, m-Thymol, p-Cymen-3-ol
IUPAC navn 5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMIL CC(C)c1ccc(C)cc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Formel vægt 150.1045