Få mere at vide
Thymol, Mikromol™
Beskrivelse
Thymol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymol |
| CAS | 89-83-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Thymol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H14 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)c1ccc(C)cc1O |
| IUPAC navn | 5-methyl-2-propan-2-ylphenol |
| Vis mere |