Få mere at vide
Thymol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10599580 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10599580 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10599580 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/1450/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
100g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 89-83-8
Smeltepunkt 48°C
Farve White
pH 5 to 7
Kogepunkt 232°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C10H14O
MDL nummer 2309
Mængde 100 g
Synonym thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
InChI nøgle MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
IUPAC navn 5-methyl-2-propan-2-ylphenol
Molekylvægt (g/mol) 150.221
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
Formel vægt 150.22g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.