Få mere at vide
Thymol Blue, Supelco™
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Thymol Blue |
| Smeltepunkt | 221°C (decomposition) |
| MDL nummer | MFCD00005869 |
| Synonym | Thymol blue, Thymolsulfonphthalein, Thymol blue |
| Mængde | 25 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 466.59 |
| Grad | Research |