Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue Sodium Salt, Til analyse ACS
Artikelnummer. 10519292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10519292 10 g Glasflaske 10g
10647581 25 g Glasflaske 25g
10502184 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10519292 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 420940100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-21-2
Molekylær formel C27H29NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 488.57
MDL nummer MFCD00151093
InChI nøgle OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
SMIL [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol Blue sodium salt
Smeltepunkt 283.0°C
Klarhed Passes Test
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn natrium-2-{[4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl][(1E)-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl}benzen-1-sulfonat
Formel vægt 488.58
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Visuel overgangsinterval Acid range: from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow) Alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Farve Sort/Brun eller Sort/Grøn til Orange
Mængde 10 g
Fysisk form Pulver