Få mere at vide
Thymol Blue sodium salt, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305617
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11305617 10 g 10g
11315617 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11305617 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042785.09
Request Bulk or Custom Format
Vandopløselig pH-indikator
Vandopløselig pH-indikator Thymol Blåt natriumsalt fungerer som en pH-indikator og bruges til at angive ændringer i pH. Det er involveret i ionisering i multi-komponent lægemiddelformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-21-2
Molekylær formel C27H29NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 488.57
MDL nummer MFCD00151093
InChI nøgle OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
IUPAC navn natrium;4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolat
SMIL [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol Blue sodium salt
Smeltepunkt ∼284°C (decomposition)
Beilstein 3861515
Opløselighedsinformation Soluble in waterSoluble in 0;1N hydrochloric acid/ethanol.
Formel vægt 488.58
Grad ACS
Mængde 10 g
Fysisk form Krystallinsk