Få mere at vide
Thymol Blue sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
Artikelnummer. 11388957
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
600ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388957 100 mL -
11430151 500 mL 500ml
11398957 6 x 100 mL 600ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038692.AE
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-21-2
Molekylær formel C27H29NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 488.57
MDL nummer MFCD00151093
InChI nøgle OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
IUPAC navn natrium;4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolat
SMIL [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol Blue sodium salt
Koncentration 0.04% w/v aq. soln.
Formel vægt 488.58
Lugt Odorless
Tæthed 0.979 g/mL
Mængde 100 mL
Fysisk form Væske