Få mere at vide
Thymol Blue, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10696462 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10696462 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10696462 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/1470/44
Antal Pris
16 218.26 DKK / 5g
1 230.28 DKK / 5g
4 229.76 DKK / 5g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 221°C
CAS 76-61-9
Molekylær formel C27H30O5S
MDL nummer 5869
InChI nøgle PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
Molekylvægt (g/mol) 466.592
PubChem CID 65565
Formel vægt 466.58g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Brown
Mængde 5 g
Fysisk form Powder