Få mere at vide
Thymol Blue, Pure, 0.04% Solution, Indicator Grade, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10765921 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10765921 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10765921 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/1470L/08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
MDL nummer 5869
Emballage Amber glass bottle
Mængde 500 mL
Fysisk form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymol blue
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide